Läs mer
Benzyl 2,3-Di-O-acetyl-4-deoxy-4-C-nitromethylene-Beta-D-arabinopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl 2,3-Di-O-acetyl-4-deoxy-4-C-nitromethylene-beta-D-arabinopyranoside |
| CAS | 383173-63-5 |
| Molekylformel | C17 H19 N O8 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19NO8/c1-11(19)25-15-14(8-18(21)22)10-24-17(16(15)26-12(2)20)23-9-13-6-4-3-5-7-13/h3-8,15-17H,9-10H2,1-2H3/b14-8+/t15-,16+,17-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@@H]1[C@H](OCc2ccccc2)OC\C(=C/[N+](=O)[O-])\[C@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4R,5E)-4-acetyloxy-5-(nitromethylidene)-2-phenylmethoxyoxan-3-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 365.33 |
| Formel vikt | 365.1111 |