Läs mer
Benzyl 2,3-O-[(1S,2S)-1,2-Dimethoxy-1,2-dimethyl-1,2-ethanediyl]-4-nitrobenzoyl-Alpha-L-xylopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl 2,3-O-[(1S,2S)-1,2-Dimethoxy-1,2-dimethyl-1,2-ethanediyl]-4-nitrobenzoyl-alpha-L-xylopyranoside |
| CAS | 1084896-42-3 |
| Molekylformel | C25H29NO10 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Phenylmethyl 2,3-O-[(1S,2S)-1,2-Dimethoxy-1,2-dimethyl-1,2-ethanediyl]-4-nitrobenzoyl-alpha-L-xylopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C25H29NO10/c1-24(30-3)25(2,31-4)36-21-20(35-24)19(15-33-23(21)32-14-16-8-6-5-7-9-16)34-22(27)17-10-12-18(13-11-17)26(28)29/h5-13,19-21,23H,14-15H2,1-4H3/t19-,20+,21-,23+,24-,25-/m0/s1 |
| LEDER | CO[C@@]1(C)O[C@@H]2[C@H](CO[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H]2O[C@]1(C)OC)OC(=O)c4ccc(cc4)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | [(2S,3S,4aS,5R,8S,8aR)-2,3-dimethoxy-2,3-dimethyl-5-phenylmethoxy-5,7,8,8a-tetrahydro-4aH-pyrano[3,4-b][1,4]dioxin-8-yl] 4-nitrobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 503.5 |
| Formel vikt | 503.1791 |