Läs mer
Bensyl 2,3-O-[(1S,2S)-1,2-dimetoxi-1,2-dimetyl-1,2-etanediyl]-b-D-arabinopyranosid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl 2,3-O-[(1S,2S)-1,2-Dimethoxy-1,2-dimethyl-1,2-ethanediyl]-beta-D-arabinopyranoside |
| CAS | 887370-09-4 |
| Molekylformel | C18H26O7 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Phenylmethyl 2,3-O-[(1S,2S)-1,2-Dimethoxy-1,2-dimethyl-1,2-ethanediyl]-beta-D-arabinopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26O7/c1-17(20-3)18(2,21-4)25-15-14(24-17)13(19)11-23-16(15)22-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-9,13-16,19H,10-11H2,1-4H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1 |
| LEDER | CO[C@@]1(C)O[C@@H]2[C@H](O)CO[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H]2O[C@]1(C)OC |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4aS,5R,8R,8aR)-2,3-dimetoxi-2,3-dimetyl-5-fenylmetoxi-5,7,8,8a-tetrahydro-4aH-pyrano[3,4-b][1,4]dioxin-8-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 354.39 |
| Formel vikt | 354.1679 |