missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bensyl 2,3-O-[(1S,2S)-1,2-dimetoxi-1,2-dimetyl-1,2-etanediyl]-Beta-D-arabinopyranosid, TRC

Produktkod. 30331513
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30331513 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30331513 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB276120100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Benzyl 2,3-O-[(1S,2S)-1,2-Dimethoxy-1,2-dimethyl-1,2-ethanediyl]-beta-D-arabinopyranoside
CAS 887370-09-4
Molekylformel C18H26O7
Kvantitet 100 mg
Synonym Phenylmethyl 2,3-O-[(1S,2S)-1,2-Dimethoxy-1,2-dimethyl-1,2-ethanediyl]-beta-D-arabinopyranoside
InChI formel InChI=1S/C18H26O7/c1-17(20-3)18(2,21-4)25-15-14(24-17)13(19)11-23-16(15)22-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-9,13-16,19H,10-11H2,1-4H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
LEDER CO[C@@]1(C)O[C@@H]2[C@H](O)CO[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H]2O[C@]1(C)OC
IUPAC-namn (2S,3S,4aS,5R,8R,8aR)-2,3-dimetoxi-2,3-dimetyl-5-fenylmetoxi-5,7,8,8a-tetrahydro-4aH-pyrano[3,4-b][1,4]dioxin-8-ol
Molekylvikt (g/mol) 354.39
Formel vikt 354.1679
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.