Läs mer
Bensyl 2,3-O-isopropyliden-alfa-D-mannofuranosid, Thermo Scientific™
Produktkod. 15457539
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15457539 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15457539 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66254.03
 Begränsad artikel
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Löslighet Lösligt
i kloroform, diklormetan eller DMSO
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl 2,3-O-isopropylidene-alpha-D-mannofuranoside
CAS 20689-03-6
Färg Vitt
Molekylformel C16H22O6
MDL-nummer MFCD02683277
Kvantitet 1 g
Synonym benzyl 2,3-o-isopropylidene-alpha-d-mannofuranoside, benzyl 2,3-o-isopropylidene-, a-d-mannofuranoside, phenylmethyl 2,3-o-1-methylethylidene-, benzyl 3xi-2,3-o-1-methylethylidene-alpha-d-erythro-hexofuranoside, 1r-1-4r,6s,6ar-6-benzyloxy-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl ethane-1,2-diol
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, diklormetan eller DMSO
InChI-nyckel NKCNUNUEQRYLNZ-MLQJFRMTSA-N
LEDER CC1(OC2C(O1)C(OC2C(CO)O)OCC3=CC=CC=C3)C
IUPAC-namn (1R)-1-[(3aR,4S,6R)-2,2-dimetyl-4-fenylmetoxi-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-yl]etan-1,2-diol
Molekylvikt (g/mol) 310.346
PubChem CID 57370143
Formel vikt 310.34
Fysisk form Pulver