missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bensyl 2,3-O-isopropyliden-Alfa-D-mannofuranosid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl 2,3-O-Isopropylidene-a-D-mannofuranoside |
| CAS | 20689-03-6 |
| Molekylformel | C16 H22 O6 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22O6/c1-16(2)21-13-12(11(18)8-17)20-15(14(13)22-16)19-9-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11-15,17-18H,8-9H2,1-2H3/t11-,12-,13+,14+,15+/m1/s1 |
| LEDER | CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](OCc3ccccc3)O[C@H]([C@H](O)CO)[C@@H]2O1 |
| IUPAC-namn | (1R)-1-[(3aS,4S,6R,6aS)-2,2-dimetyl-4-fenylmetoxi-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-yl]etan-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.34 |
| Formel vikt | 310.1416 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?