Läs mer
Bensyl 2,3-O-isopropyliden-Alfa-D-mannofuranosid, TRC
Produktkod. 30347515
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30347515 250 mg
1 options
Produktkod. 30347515 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB281200250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl 2,3-O-Isopropylidene-a-D-mannofuranoside
CAS 20689-03-6
Molekylformel C16 H22 O6
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C16H22O6/c1-16(2)21-13-12(11(18)8-17)20-15(14(13)22-16)19-9-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11-15,17-18H,8-9H2,1-2H3/t11-,12-,13+,14+,15+/m1/s1
LEDER CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](OCc3ccccc3)O[C@H]([C@H](O)CO)[C@@H]2O1
IUPAC-namn (1R)-1-[(3aS,4S,6R,6aS)-2,2-dimetyl-4-fenylmetoxi-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-yl]etan-1,2-diol
Molekylvikt (g/mol) 310.34
Formel vikt 310.1416