Läs mer
Bensyl 2,3-O-isopropyliden-Alfa-D-mannopentenofuranosid-6-aldehyd, TRC
Produktkod. 30331514
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30331514 2.5 g
1 options
Produktkod. 30331514 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2813252.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl 2,3-O-Isopropylidene-a-D-mannopentenofuranoside-6-ald
CAS 102854-75-1
Molekylformel C15H18O5
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C15H18O5/c1-15(2)19-12-11(8-16)18-14(13(12)20-15)17-9-10-6-4-3-5-7-10/h3-8,11-14H,9H2,1-2H3/t11-,12+,13+,14+/m1/s1
LEDER CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](OCc3ccccc3)O[C@H](C=O)[C@@H]2O1
IUPAC-namn (3aS,4S,6S,6aS)-2,2-dimetyl-4-fenylmetoxi-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 278.3
Formel vikt 278.1154