missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzyl 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(Beta-D-galactopyranosyl)-Alpha-D-glucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-beta-D-galactopyranosyl-alpha-D-glucopyranoside |
| CAS | 50692-66-5 |
| Molekylformel | C21 H31 N O11 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | α-D-Glucopyranoside, phenylmethyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-3-O-β-D-galactopyranosyl-, Glucopyranoside, benzyl 2-acetamido-2-deoxy-3-O-β-D-galactopyranosyl- (7CI), Phenylmethyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-3-O-β-D-galactopyranosyl-α-D-glucopyranoside, Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-3-O-β-D-galactopyranosyl-α-D-glucopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C21H31NO11/c1-10(25)22-14-19(33-21-18(29)17(28)15(26)12(7-23)32-21)16(27)13(8-24)31-20(14)30-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-21,23-24,26-29H,7-9H2,1H3,(H,22,25)/t12-,13-,14-,15+,16-,17+,18-,19-,20+,21+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@H]1[C@@H](OCc2ccccc2)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O |
| IUPAC-namn | N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-phenylmethoxy-4-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-3-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 473.47 |
| Formel vikt | 473.1897 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?