Läs mer
Benzyl 2-Acetamido-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-Alpha-D-glucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl 2-Acetamido-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-a-D-glucopyr |
| CAS | 66026-10-6 |
| Molekylformel | C18 H25 N O6 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25NO6/c1-11(20)19-14-15(21)16-13(10-23-18(2,3)25-16)24-17(14)22-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13-17,21H,9-10H2,1-3H3,(H,19,20)/t13-,14-,15-,16-,17+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@H]1[C@@H](OCc2ccccc2)O[C@@H]3COC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | N-[(4aR,6S,7R,8R,8aS)-8-hydroxy-2,2-dimethyl-6-phenylmethoxy-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-7-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.39 |
| Formel vikt | 351.1682 |