Learn More
Benzyl 2-Acetamido-2-deoxy-4-O-(Beta-D-galactopyranosyl)-Beta-D-glucopyranoside, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Benzyl 2-Acetamido-2-deoxy-4-O-(beta-D-galactopyranosyl)-beta-D-glucopyranoside |
| CAS | 53167-38-7 |
| Molekylformel | C21 H31 N O11 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Phenylmethyl 2-(Acetylamino)-2-deoxy-4-O-β-D-galactopyranosyl-β-D-glucopyranoside, Gal1-β-4GlcNAc-β-Bn |
| InChI formel | InChI=1S/C21H31NO11/c1-10(25)22-14-16(27)19(33-21-18(29)17(28)15(26)12(7-23)31-21)13(8-24)32-20(14)30-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-21,23-24,26-29H,7-9H2,1H3,(H,22,25)/t12-,13-,14-,15+,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](CO)O[C@H]1OCc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-phenylmethoxy-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-3-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 473.47 |
| Formel vikt | 473.1897 |