Läs mer
Benzyl 2-Acetamido-2-deoxy-6-O-(Beta-D-galactopyranosyl)-Alpha-D-galactopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl 2-Acetamido-2-deoxy-6-O-(beta-D-galactopyranosyl)-alpha-D-galactopyranoside |
| CAS | 93496-44-7 |
| Molekylformel | C21 H31 N O11 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H31NO11/c1-10(24)22-14-17(27)16(26)13(33-20(14)30-8-11-5-3-2-4-6-11)9-31-21-19(29)18(28)15(25)12(7-23)32-21/h2-6,12-21,23,25-29H,7-9H2,1H3,(H,22,24)/t12-,13-,14-,15+,16+,17-,18+,19-,20+,21-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)O[C@@H]1OCc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | N-[(2S,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-2-phenylmethoxy-6-[[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-3-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 473.47 |
| Formel vikt | 473.1897 |