missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bensyl 2-acetamido-2-deoxy-6-O-(Beta-D-galaktopyranosyl)-Alfa-D-galaktopyranosid, TRC

Produktkod. 30340638
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30340638 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30340638 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2125315MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Benzyl 2-Acetamido-2-deoxy-6-O-(beta-D-galactopyranosyl)-alpha-D-galactopyranoside
CAS 93496-44-7
Molekylformel C21 H31 N O11
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C21H31NO11/c1-10(24)22-14-17(27)16(26)13(33-20(14)30-8-11-5-3-2-4-6-11)9-31-21-19(29)18(28)15(25)12(7-23)32-21/h2-6,12-21,23,25-29H,7-9H2,1H3,(H,22,24)/t12-,13-,14-,15+,16+,17-,18+,19-,20+,21-/m1/s1
LEDER CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)O[C@@H]1OCc3ccccc3
IUPAC-namn N-[(2S,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-2-fenylmetoxi-6-[[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]oxymetyl]oxan-3-yl]acetamid
Molekylvikt (g/mol) 473.47
Formel vikt 473.1897
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.