missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzyl 2-Acetamido-2-deoxy-Alpha-D-glucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl 2-Acetamido-2-deoxy-a-D-glucopyranoside |
| CAS | 13343-62-9 |
| Molekylformel | C15 H21 N O6 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO6/c1-9(18)16-12-14(20)13(19)11(7-17)22-15(12)21-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-15,17,19-20H,7-8H2,1H3,(H,16,18)/t11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-phenylmethoxyoxan-3-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 311.33 |
| Formel vikt | 311.1369 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?