Läs mer
Benzyl 2-Acetamido-3,4-di-O-acetyl-2-deoxy-6-O-(tri-O-benzyl-L-fucopyranosyl)-Alpha-D-glucopyranoside (4:1 Alpha/Beta mixture), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl 2-Acetamido-3,4-di-O-acetyl-2-deoxy-6-O-(tri-O-benzyl-L-fucopyranosyl)-alpha-D-glucopyranoside (4:1 alpha/beta mixture) |
| CAS | 33639-78-0 |
| Molekylformel | C46H53NO12 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C46H53NO12/c1-30-40(51-25-34-17-9-5-10-18-34)43(52-26-35-19-11-6-12-20-35)44(53-27-36-21-13-7-14-22-36)46(56-30)55-29-38-41(57-32(3)49)42(58-33(4)50)39(47-31(2)48)45(59-38)54-28-37-23-15-8-16-24-37/h5-24,30,38-46H,25-29H2,1-4H3,(H,47,48)/t30-,38+,39+,40+,41+,42+,43+,44-,45-,46+/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@H](OCc3ccccc3)[C@H](NC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]2OC(=O)C)[C@@H](OCc4ccccc4)[C@H](OCc5ccccc5)[C@@H]1OCc6ccccc6 |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4R,5R,6S)-5-acetamido-4-acetyloxy-2-[[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-methyl-3,4,5-tris(phenylmethoxy)oxan-2-yl]oxymethyl]-6-phenylmethoxyoxan-3-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 811.91 |
| Formel vikt | 811.3568 |