Learn More
Benzyl 2-acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-alpha-D-glucopyranoside, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7043301
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
15440687 500 mg 500mg
15420687 1 g 1g
15430687 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15440687 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66981.ME
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13343-63-0
Molekylformel C22H25NO6
Molekylvikt (g/mol) 399.443
MDL-nummer MFCD00143679
InChI-nyckel NXGXFAKJUWEFEC-NVZUTRPHSA-N
Synonym n-4ar,6s,7r,8r,8as-6-benzyloxy-8-hydroxy-2-phenylhexahydropyrano 3,2-d 1,3 dioxin-7-yl acetamide, benzyl-2-acetamido-4,6-o-benzylidene-2-deoxy-alpha-d-glcopyranoside, benzyl 2-acetamido-4,6-o-benzylidene-2-deoxy-alpha-d-glucopyranoside, n-4ar,6s,7r,8r,8as-6-benzyloxy-8-hydroxy-2-phenyl-hexahydro-2h-pyrano 3,2-d 1,3 dioxin-7-yl acetamide, maybridge1_006454, benzyl 2-acetamido-4,6-o-benzylidene-2-deoxy-, a-d-glucopyranoside, phenylmethyl 2-acetylamino-2-deoxy-4,6-o-phenylmethylene-, 1-o-benzyl-n-acetyl-4-o,6-o-benzylidene-alpha-d-glucosamine, benzyl 2-acetamido-4,6-o-benzylidene-2-deoxy-a-d-glcopyranoside, benzyl-2-acetamido-4,6-o-benzylidene-2-deoxy-
PubChem CID 2735220
IUPAC-namn N-[(4aR,6S,7R,8R,8aS)-8-hydroxy-2-phenyl-6-phenylmethoxy-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-7-yl]acetamide
LEDER CC(=O)NC1C(C2C(COC(O2)C3=CC=CC=C3)OC1OCC4=CC=CC=C4)O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Benzyl 2-acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-alpha-D-glucopyranoside
Smältpunkt 256°C to 261°C (decomposition)
Färg White
Kvantitet 500 mg
Beilstein 55951
Formel vikt 399.44
Fysisk form Crystalline
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.