Läs mer
Bensyl2-acetamido-4,6-O-bensyliden-2-deoxy-alfa-D-glucopyranosid, TRC
Produktkod. 30345113
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30345113 1 g
1 options
Produktkod. 30345113 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2110001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl 2-Acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-alpha-D-glucopyranoside
CAS 13343-63-0
Molekylformel C22 H25 N O6
Kvantitet 1 g
Synonym α-D-Glucopyranoside, phenylmethyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-4,6-O-(phenylmethylene)-, Glucopyranoside, benzyl 2-acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-, α-D- (8CI), α-D-Glucopyranoside, benzyl 2-acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy- (6CI), Phenylmethyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-4,6-O-(phenylmethylene)-α-D-glucopyranoside, Pyrano[3,2-d]-1,3-dioxin, α-D-glucopyranoside deriv., Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-4,6-O-benzylidene-α-D-glucopyranoside, Benzyl 2-acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
InChI formel InChI=1S/C22H25NO6/c1-14(24)23-18-19(25)20-17(13-27-21(29-20)16-10-6-3-7-11-16)28-22(18)26-12-15-8-4-2-5-9-15/h2-11,17-22,25H,12-13H2,1H3,(H,23,24)/t17-,18-,19-,20-,21?,22+/m1/s1
LEDER CC(=O)N[C@H]1[C@@H](OCc2ccccc2)O[C@@H]3COC(O[C@H]3[C@@H]1O)c4ccccc4
IUPAC-namn N-[(4aR,6S,7R,8R,8aS)-8-hydroxy-2-fenyl-6-fenylmetoxi-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-7-yl]acetamid
Molekylvikt (g/mol) 399.44
Formel vikt 399.1682