missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzyl [2-Amino-2-(hydroxyimino)-1,1-dimethylethyl]carbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl [2-Amino-2-(hydroxyimino)-1,1-dimethylethyl]carbamate |
| CAS | 518047-98-8 |
| Molekylformel | C12 H17 N3 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N3O3/c1-12(2,10(13)15-17)14-11(16)18-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,17H,8H2,1-2H3,(H2,13,15)(H,14,16) |
| LEDER | CC(C)(NC(=O)OCc1ccccc1)\C(=N/O)\N |
| IUPAC-namn | benzyl N-[(1E)-1-amino-1-hydroxyimino-2-methylpropan-2-yl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.28 |
| Formel vikt | 251.127 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?