Läs mer
Bensyl [(2-bensylprop-2-enoyl)amino]acetat, Mikromol™
Beskrivning
Bensyl [(2-bensylprop-2-enoyl)amino]acetat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Des(acetylthiomethyl)-2-methylene Racecadotril |
| CAS | 87428-99-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Des(acetylthiomethyl)-2-methylene Racecadotril |
| Frakt skick | Ispåse (-20 °C) |
| Molekylformel | C19 H19 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Des(acetylthiomethyl)-2-methylene Racecadotril, N-[1-Oxo-2-(phenylmethyl)-2-propen-1-yl]glycine Phenylmethyl Ester, N-[1-Oxo-2-(phenylmethyl)-2-propenyl]glycine Phenylmethyl Ester, Racecadotril Impurity F, Benzyl[(2-benzylprop-2-enoyl)amino]acetate, Racecadotril Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19NO3/c1-15(12-16-8-4-2-5-9-16)19(22)20-13-18(21)23-14-17-10-6-3-7-11-17/h2-11H,1,12-14H2,(H,20,22) |
| LEDER | C=C(Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | Bensenyl 2-(2-bensylprop-2-enoylamino)acetat |
| Visa mer |