Läs mer
Bensyl 2-bromoacetat, 96 %
Produktkod. 15199253 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15199253 1 kg 1kg
10194490 50 g 50g
10247120 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15199253 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 278040010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 5437-45-6 | C9H9BrO2 | 229,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5437-45-6
Molekylformel C9H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 229.08
MDL-nummer MFCD00000190
InChI-nyckel JHVLLYQQQYIWKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl bromoacetate, bromoacetic acid benzyl ester, acetic acid, bromo-, phenylmethyl ester, merbac 35, caswell no. 082a, acetic acid, bromo-, benzyl ester, unii-64u2rk18d3, phenylmethyl 2-bromoacetate, epa pesticide chemical code 008710, benzyl bromacetate
PubChem CID 62576
IUPAC-namn bensyl-2-bromacetat
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl 2-bromoacetate
Namnnotering 96%
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.4400g/mL, 1.44
Kokpunkt 166,0 °C till 170,0 °C (22,0 mmHg)
Flampunkt >109 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,5430 till 1,5450
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig.
Formel vikt 229.08
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.