Läs mer
Benzyl 2-bromoethyl ether, 97%
Produktkod. 15463428
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15463428 5 g 5g
15453428 1 g 1g
15473428 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15463428 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56872.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1462-37-9 | C9H11BrO | 215.09 g/mol
Alkyleringsreagens för syntes av ett makrocykliskt antimykotisk antibiotikum. Byggsten som används för att framställa en diskotisk flytande kristall av kopparftalocyanin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Alkyleringsreagens för syntes av ett makrocykliskt antimykotisk antibiotikum. Byggsten som används för att framställa en diskotisk flytande kristall av kopparftalocyanin.
Löslighet Något
lösligt i vatten
Anmärkningar
Förvaras på en sval, ventilerad plats. Undvik starkt oxiderande material.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1462-37-9
Molekylformel C9H11BrO
Molekylvikt (g/mol) 215.09
MDL-nummer MFCD01321307
InChI-nyckel FWOHDAGPWDEWIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 2-bromoethyl ether, 2-bromoethoxy methyl benzene, 2-benzyloxy-1-bromoethane, benzyloxyethyl bromide, benzene, 2-bromoethoxy methyl, 1-bromo-2-benzyloxyethane, 2-bromoethoxymethyl benzene, 2-bromo-ethoxymethyl-benzene
PubChem CID 73833
IUPAC-namn 2-brometoximetylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)COCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl 2-bromoethyl ether
Densitet 1.36
Kokpunkt 254°C
Flampunkt >113°C (235°F)
Linjär formel C6H5CH2OCH2CH2Br
Brytningsindex 1.541
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water
Formel vikt 215.09
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.