Läs mer
Benzyl 2-Chloroethyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl 2-Chloroethyl Ether |
| CAS | 17229-17-3 |
| Molekylformel | C9H11ClO |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Benzyl 2-chloroethyl Ether, 1-(Benzyloxy)-2-chloroethane, 2-Benzyloxy-1-chloroethane, 2-Phenylmethyloxyethyl Chloride, Benzyl 2-Chloroethyl Ether, NSC 11269, alpha-(2-Chloroethoxy)toluene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11ClO/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2 |
| LEDER | ClCCOCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-chloroethoxymethylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.64 |
| Formel vikt | 170.0498 |