Läs mer
Benzyl 2-Deoxy-2-phthalimido-Beta-D-glucopyranoside (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl 2-Deoxy-2-phthalimido-beta-D-glucopyranoside |
| CAS | 80035-32-1 |
| Molekylformel | C21 H21 N O7 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21NO7/c23-10-15-17(24)18(25)16(21(29-15)28-11-12-6-2-1-3-7-12)22-19(26)13-8-4-5-9-14(13)20(22)27/h1-9,15-18,21,23-25H,10-11H2/t15-,16-,17-,18-,21-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@@H](OCc2ccccc2)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)N3C(=O)c4ccccc4C3=O |
| IUPAC-namn | 2-[(2R,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-phenylmethoxyoxan-3-yl]isoindole-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 399.39 |
| Formel vikt | 399.1318 |