Läs mer
Benzyl 2-Ethylhexyl Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic acid, benzyl-2-ethylhexyl ester |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28O4/c1-3-5-11-18(4-2)16-26-22(24)20-14-9-10-15-21(20)23(25)27-17-19-12-7-6-8-13-19/h6-10,12-15,18H,3-5,11,16-17H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 368.1988 |