Läs mer
Benzyl 2-hydroxy-2-phenylacetate, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31326499
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31326499 100 g
31322952 5 g
31323230 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31326499 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD116148100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl 2-hydroxy-2-phenylacetate
CAS 890-98-2
Molekylformel C15H14O3
MDL-nummer MFCD00021856
Kvantitet 100 g
LEDER O=C(OCC1=CC=CC=C1)C(O)C2=CC=CC=C2
Molekylvikt (g/mol) 242.27
Procent renhet 98%