Läs mer
Bensyl 2-(hydroximetyl)-1-indolinkarboxylat,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10722673
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10722673 1 g 1g
10690656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10722673 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC13409DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 135829-04-8
Molekylformel C17H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 283.327
MDL-nummer MFCD02682013
InChI-nyckel QSMOQTIGILELKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 2-hydroxymethyl-1-indolinecarboxylate, benzyl 2-hydroxymethyl indoline-1-carboxylate, benzyl 2-hydroxymethyl-2,3-dihydroindole-1-carboxylate, 1h-indole-1-carboxylicacid, 2,3-dihydro-2-hydroxymethyl-, phenylmethyl ester, acmc-20c3wg, 1-benzyloxycarbonylindoline-2-methanol, +/-1-benzyloxycarbonyl-2-hydroxymethylindoline
PubChem CID 2776402
IUPAC-namn bensyl-2-(hydroximetyl)-2,3-dihydroindol-1-karboxylat
LEDER C1C(N(C2=CC=CC=C21)C(=O)OCC3=CC=CC=C3)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl 2-(hydroxymethyl)-1-indolinecarboxylate
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 283.33
Procent renhet 95%