Läs mer
Bensyl 2-(hydroximetyl)-1-indolinkarboxylat,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2703695
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10722673
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC13409DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 135829-04-8
Molekylformel C17H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 283.327
MDL-nummer MFCD02682013
InChI-nyckel QSMOQTIGILELKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 2-hydroxymethyl-1-indolinecarboxylate, benzyl 2-hydroxymethyl indoline-1-carboxylate, benzyl 2-hydroxymethyl-2,3-dihydroindole-1-carboxylate, 1h-indole-1-carboxylicacid, 2,3-dihydro-2-hydroxymethyl-, phenylmethyl ester, acmc-20c3wg, 1-benzyloxycarbonylindoline-2-methanol, +/-1-benzyloxycarbonyl-2-hydroxymethylindoline
PubChem CID 2776402
IUPAC-namn bensyl-2-(hydroximetyl)-2,3-dihydroindol-1-karboxylat
LEDER C1C(N(C2=CC=CC=C21)C(=O)OCC3=CC=CC=C3)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl 2-(hydroxymethyl)-1-indolinecarboxylate
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 283.33
Procent renhet 95%