Läs mer
Benzyl (2R)-3-N,N-Dibenzylamino-2-fluoropropanoate-13C3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl (2R)-3-N,N-Dibenzylamino-2-fluoropropanoate-13C3 |
| CAS | 1217853-98-9 |
| Molekylformel | C2113C3H24FNO2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 3-[Bis(phenylmethyl)amino]-2-fluoro-propanoic Acid-13C3 Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C24H24FNO2/c25-23(24(27)28-19-22-14-8-3-9-15-22)18-26(16-20-10-4-1-5-11-20)17-21-12-6-2-7-13-21/h1-15,23H,16-19H2/t23-/m1/s1/i18+1,23+1,24+1 |
| LEDER | F[13C@H]([13CH2]N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2)[13C](=O)OCc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | benzyl (2R)-3-(dibenzylamino)-2-fluoro(1,2,3-^{13}C_{3})propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 380.43 |
| Formel vikt | 380.1892 |