Läs mer
Bensyl (2R,3S)-(-)-6-oxo-2,3-difenyl-4-morfolinkarboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10204574 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10204574 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10204574 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398660010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100516-54-9 | C24H21NO4 | 387,44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Benzyl (2R, 3S)-(-)-6-oxo-2, 3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate
CAS 100516-54-9
Smältpunkt 205 °C till 207 °C
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C24H21NO4
MDL-nummer MFCD00074958
Kvantitet 1 g
Synonym 2r,3s-benzyl 6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, benzyl 2r,3s---6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, benzyl 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, 2r,3s-n-cbz-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, 2r,3s---n-z-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, benzyl 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, pubchem18045, 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate
InChI-nyckel HECRUWTZAMPQOS-UHFFFAOYNA-N
LEDER O=C(OCC1=CC=CC=C1)N1CC(=O)OC(C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn bensyl (2R,3S)-6-oxo-2,3-difenylmorfolin-4-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 387.44
PubChem CID 981238
Formel vikt 387.43
Procent renhet 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Benzyl (2R,3S)-(-)-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.