missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzyl (2S)-2-carbobenzyloxyamino-6-hydroxyhexanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl (2S)-2-carbobenzyloxyamino-6-hydroxyhexanoate |
| CAS | 84246-49-1 |
| Molekylformel | C21 H25 N O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25NO5/c23-14-8-7-13-19(20(24)26-15-17-9-3-1-4-10-17)22-21(25)27-16-18-11-5-2-6-12-18/h1-6,9-12,19,23H,7-8,13-16H2,(H,22,25)/t19-/m0/s1 |
| LEDER | OCCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | benzyl (2S)-6-hydroxy-2-(phenylmethoxycarbonylamino)hexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 371.43 |
| Formel vikt | 371.1733 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?