missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzyl (2S)-3-Methyl-2-[[[2'-[2-(triphenylmethyl)tetrazol-5-yl]biphenyl-4-yl]methyl]amino]butanoate, Mikromol™
Beskrivning
Benzyl (2S)-3-Methyl-2-[[[2'-[2-(triphenylmethyl)tetrazol-5-yl]biphenyl-4-yl]methyl]amino]butanoate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl (2S)-3-Methyl-2-[([2'-[2-(triphenylmethyl)tetrazol-5-yl]biphenyl-4-yl]methyl)amino]butanoate |
| CAS | 1798894-89-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Benzyl (2S)-3-Methyl-2-[([2'-[2-(triphenylmethyl)tetrazol-5-yl]biphenyl-4-yl]methyl)amino]butanoate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C45 H41 N5 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzyl (2S)-3-Methyl-2-[[[2'-[2-(triphenylmethyl)tetrazol-5-yl]biphenyl-4-yl]methyl]amino]butanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C45H41N5O2/c1-33(2)42(44(51)52-32-35-17-7-3-8-18-35)46-31-34-27-29-36(30-28-34)40-25-15-16-26-41(40)43-47-49-50(48-43)45(37-19-9-4-10-20-37,38-21-11-5-12-22-38)39-23-13-6-14-24-39/h3-30,33,42,46H,31-32H2,1-2H3/t42-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@H](NCc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn(n3)C(c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6)C(=O)OCc7ccccc7 |
| IUPAC-namn | benzyl (2S)-3-methyl-2-[[4-[2-(2-trityltetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methylamino]butanoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?