missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Benzyl (2S)-3-Methyl-2-[pentanoyl[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]butanoate, Mikromol™

Produktkod. 17914166
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17914166 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17914166 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0487.030025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Benzyl (2S)-3-Methyl-2-[pentanoyl[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]butanoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-valeryl-N-{[2'-(1H-tetrazole-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-L-valine benzyl ester
CAS 137863-20-8
Analyt- eller komponentnamn N-valeryl-N-{[2'-(1H-tetrazole-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-L-valine benzyl ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C31 H35 N5 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Valsartan Imp. B (EP), Valsartan USP Related Compound C, Valsartan USP RC C, Benzyl (2S)-3-Methyl-2-[pentanoyl-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]butanoate, Valsartan Imp B (EP), Valsartan Related Compound C (USP), Valsartan Related Compound C, Valsartan Impurity B
InChI formel InChI=1S/C31H35N5O3/c1-4-5-15-28(37)36(29(22(2)3)31(38)39-21-24-11-7-6-8-12-24)20-23-16-18-25(19-17-23)26-13-9-10-14-27(26)30-32-34-35-33-30/h6-14,16-19,22,29H,4-5,15,20-21H2,1-3H3,(H,32,33,34,35)/t29-/m0/s1
LEDER CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(=O)OCc4ccccc4
IUPAC-namn benzyl (2S)-3-methyl-2-[pentanoyl-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]amino]butanoate
Molekylvikt (g/mol) 525.64
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 525.274 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.