Läs mer
Benzyl (2S,3R)-2,3-Dihydroxy-2-methylbutyrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl (2S,3R)-2,3-Dihydroxy-2-methylbutyrate |
| CAS | 442159-34-4 |
| Molekylformel | C12H16O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (2S,3R)-2,3-Dihydroxy-2-methylbutanoic Acid Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O4/c1-9(13)12(2,15)11(14)16-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,13,15H,8H2,1-2H3 |
| LEDER | O[C@@H]([C@@](O)(C)C(OCC1=CC=CC=C1)=O)C |
| IUPAC-namn | benzyl (2S,3R)-2,3-dihydroxy-2-methylbutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.25 |
| Formel vikt | 224.1 |