Läs mer
Bensyl (2S,3R)-(+)-6-oxo-2,3-difenyl-4-morfolinkarboxylat, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10526674 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10526674 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10526674 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398670010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl (2S, 3R)-(+)-6-oxo-2, 3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate
CAS 105228-46-4
Smältpunkt 205 °C till 207 °C
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C24H21NO4
MDL-nummer MFCD00074956
Kvantitet 1 g
Synonym 2s,3r-benzyl 6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, benzyl 2s,3r-+-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, benzyl 2s,3r-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, 2s,3r-n-cbz-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, pubchem18127, 2s,3r-+-n-z-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, 2s,3r-benzyl-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate
InChI-nyckel HECRUWTZAMPQOS-UHFFFAOYNA-N
LEDER O=C(OCC1=CC=CC=C1)N1CC(=O)OC(C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn bensyl (2S,3R)-6-oxo-2,3-difenylmorfolin-4-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 387.44
PubChem CID 981233
Formel vikt 387.43
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyl (2S,3R)-(+)-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.