missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzyl 3-Amino-3-deoxy-Alpha-D-mannopyranoside Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl 3-Amino-3-deoxy-a-D-mannopyranoside Hydrochloride |
| CAS | 172838-30-1 |
| Molekylformel | C13 H19 N O5 . Cl H |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO5.ClH/c14-10-11(16)9(6-15)19-13(12(10)17)18-7-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9-13,15-17H,6-7,14H2;1H/t9-,10+,11-,12+,13+;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.N[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H](OCc2ccccc2)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4S,5S,6S)-4-amino-2-(hydroxymethyl)-6-phenylmethoxyoxane-3,5-diol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.75 |
| Formel vikt | 305.103 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?