Läs mer
Bensyl 3-hydroxyfenylacetat, 98 %
Produktkod. 11450548
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450548 5 g 5g
11440548 1 g 1g
11460548 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450548 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24679.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 295320-25-1 | C15H14O3 | 242,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 295320-25-1
Molekylformel C15H14O3
Molekylvikt (g/mol) 242.27
MDL-nummer MFCD04039768
InChI-nyckel ALFOBMRIXXPJLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 3-hydroxyphenylacetate, benzyl 2-3-hydroxyphenyl acetate, acmc-20alpo, benzyl-3-hydroxyphenylacetate, 3-hydroxyphenylacetic acid benzyl ester, phenylmethyl 2-3-hydroxyphenyl acetate, 3-hydroxy-phenyl-acetic acid benzyl ester
PubChem CID 7016416
IUPAC-namn bensyl-2-(3-hydroxifenyl)acetat
LEDER OC1=CC=CC(CC(=O)OCC2=CC=CC=C2)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl 3-hydroxyphenylacetate
Smältpunkt 79 °C till 81 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 242.27
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.