Läs mer
Benzyl 3-Hydroxypropionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl 3-Hydroxypropionate |
| CAS | 14464-10-9 |
| Molekylformel | C10H12O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Hydroxy-propanoic Acid Phenylmethyl Ester, Hydracrylic Acid Benzyl Ester, Benzyl 3-Hydroxypropanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c11-7-6-10(12)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8H2 |
| LEDER | OCCC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | benzyl 3-hydroxypropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.2 |
| Formel vikt | 180.0786 |