Läs mer
Bensyl-3-oxopiperazin-1-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10265524
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10265524 5 g 5g
10678945 10 g 10g
10613645 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10265524 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM07871DE
Kemiska identifierare
CAS 78818-15-2
Molekylformel C12H14N2O3
Molekylvikt (g/mol) 234.255
InChI-nyckel BAHFPJFBMJTOPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxycarbonylpiperazin-2-one, 1-cbz-3-oxopiperazine, 4-benzyloxycarbonyl-2-piperazinone, 4-cbz-piperazinone, 1-z-3-oxopiperazine, 4-cbz-piperazin-2-one, 1-piperazinecarboxylic acid, 3-oxo-, phenylmethyl ester, 3-oxopiperazine-1-carboxylic acid benzyl ester, benzyl 3-oxotetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, phenylmethyl 3-oxopiperazinecarboxylate
PubChem CID 736777
IUPAC-namn bensyl-3-oxopiperazin-1-karboxylat
LEDER C1CN(CC(=O)N1)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 234.25
Procent renhet 97%