Läs mer
Bensyl-3-oxopiperazin-1-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10613645
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10613645 25 g 25g
10265524 5 g 5g
10678945 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10613645 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM07871EB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 78818-15-2
Molekylformel C12H14N2O3
Molekylvikt (g/mol) 234.255
InChI-nyckel BAHFPJFBMJTOPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxycarbonylpiperazin-2-one, 1-cbz-3-oxopiperazine, 4-benzyloxycarbonyl-2-piperazinone, 4-cbz-piperazinone, 1-z-3-oxopiperazine, 4-cbz-piperazin-2-one, 1-piperazinecarboxylic acid, 3-oxo-, phenylmethyl ester, 3-oxopiperazine-1-carboxylic acid benzyl ester, benzyl 3-oxotetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, phenylmethyl 3-oxopiperazinecarboxylate
PubChem CID 736777
IUPAC-namn bensyl-3-oxopiperazin-1-karboxylat
LEDER C1CN(CC(=O)N1)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 234.25
Procent renhet 97%