Läs mer
Benzyl ((3aS,4R,6S,6aR)-6-(2-Hydroxyethoxy)-2,2-dimethyltetrahydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxol-4-yl)carbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl ((3aS,4R,6S,6aR)-6-(2-Hydroxyethoxy)-2,2-dimethyltetrahydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxol-4-yl)carbamate |
| CAS | 274693-54-8 |
| Molekylformel | C18H25NO6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| LEDER | O=C(OCC1=CC=CC=C1)N[C@H]2[C@@]3([H])[C@@](OC(C)(C)O3)([H])[C@@H](OCCO)C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.39 |
| Formel vikt | 351.1682 g/mol |
| Procent renhet | >95% (HPLC) |