missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzyl 4,6-O-Benzylidene-b-D-galactopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl 4,6-O-Benzylidene-beta-D-galactopyranoside |
| CAS | 56341-65-2 |
| Molekylformel | C20 H22 O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22O6/c21-16-17(22)20(23-11-13-7-3-1-4-8-13)25-15-12-24-19(26-18(15)16)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-22H,11-12H2/t15-,16-,17-,18+,19?,20-/m1/s1 |
| LEDER | O[C@H]1[C@H](OCc2ccccc2)O[C@@H]3COC(O[C@@H]3[C@@H]1O)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | (4aR,6R,7R,8R,8aR)-2-phenyl-6-phenylmethoxy-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-7,8-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 358.39 |
| Formel vikt | 358.1416 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?