Läs mer
Bensyl 4-[amino(tiokarbonyl)]piperidin-1-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10481874
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10481874 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
1 options
Produktkod. 10481874 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08071CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl 4-[amino(thiocarbonyl)]piperidine-1-carboxylate
CAS 167757-46-2
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C14H18N2O2S
MDL-nummer MFCD09702422
Kvantitet 250 mg
Synonym benzyl 4-amino thiocarbonyl piperidine-1-carboxylate, piperidine-4-thiocarboxamide, n1-cbz protected, benzyl 4-aminocarbonothioyl piperidine-1-carboxylate, benzyl4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate, benzyl-4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate, 1-piperidinecarboxylicacid,4-aminothioxomethyl-,phenylmethyl ester
InChI-nyckel NOXHDLSQVLNVJA-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CN(CCC1C(=S)N)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
IUPAC-namn bensyl-4-karbamotioylpiperidin-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 278.37
PubChem CID 18969329
Formel vikt 278.37
Procent renhet 97%