Läs mer
Bensyl-4-(aminokarbonyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinkarboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10780174
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10780174 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10780174 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00094DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl 4-(aminocarbonyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
CAS 167757-45-1
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Molekylformel C14H18N2O3
MDL-nummer MFCD01568760
Kvantitet 1 g
Synonym benzyl 4-aminocarbonyl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, 1-cbz-4-piperidinecarboxamide, 1-n-cbz-piperidine-4-carboxamide, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-aminocarbonyl-, phenylmethyl ester, 4-carbamoyl-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, n-z-isonipecotinamide, n-z-isonepocotinamide, buttpark 7550-02, ksc532o5b, 1-n-cbz-piperidine-4-carboxyamide
InChI-nyckel UNJWOPBEKPMSGH-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CN(CCC1C(=O)N)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
IUPAC-namn bensyl-4-karbamoylpiperidin-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 262.309
PubChem CID 2776131
Formel vikt 262.31
Procent renhet 95%