Läs mer
Bensyl-4-aminopiperidin-1-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Tillämpningar Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes
inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 10003356 |
| Löslighetsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vikt | 234.3 |
| Procent renhet | 97% |