Läs mer
Bensyl-4-(brommetyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinkarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10392055
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10392055 5 g 5g
10191252 250 mg 250mg
10242972 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10392055 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC07508DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 159275-17-9
Molekylformel C14H18BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 312.207
MDL-nummer MFCD02681989
InChI-nyckel XJHKDSZGAWXUTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 4-bromomethyl piperidine-1-carboxylate, benzyl 4-bromomethyl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, 1-cbz-4-bromomethyl piperidine, n-cbz-4-bromomethyl piperidine, phenylmethyl 4-bromomethyl piperidinecarboxylate, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-bromomethyl-, phenylmethyl ester, benzyloxycarbonylbromomethylpiperidine, n-benzyloxycarbonyl-4-bromomethyl piperidine, benzyl 4-bromoethyl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, benzyl 4-bromomethyl tetrahydro-1 2h pyridinecarboxylate
PubChem CID 2776274
IUPAC-namn bensyl-4-(brommetyl)piperidin-1-karboxylat
LEDER C1CN(CCC1CBr)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl 4-(bromomethyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 312.21
Procent renhet 97%