Läs mer
Bensyl 4-bromofenylketon, 98 %
Produktkod. 11469687
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11469687 5 g 5g
11459687 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11469687 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22159.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 2001-29-8 | C14H11BrO | 275,145 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2001-29-8
Molekylformel C14H11BrO
Molekylvikt (g/mol) 275.145
MDL-nummer MFCD00016331
InChI-nyckel MOSIKPSTRPODHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 4-bromophenyl ketone, 1-4-bromophenyl-2-phenylethanone, 4'-bromo-2-phenylacetophenone, 4-bromodeoxybenzoin, 4-bromodesoxybenzoin, 1-4-bromophenyl-2-phenyl-ethanone, ethanone, 1-4-bromophenyl-2-phenyl, 1-4-bromophenyl-2-phenylethan-1-one, acmc-1chtj
PubChem CID 519738
IUPAC-namn 1-(4-bromfenyl)-2-fenyletanon
LEDER C1=CC=C(C=C1)CC(=O)C2=CC=C(C=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl 4-bromophenyl ketone
Smältpunkt 109 °C till 112 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2211322
Formel vikt 275.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.