Läs mer
Bensyl 4-bromfenylketon, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10158152 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10158152 5 g Glasflaska 5g
10230013 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10158152 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 381890050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 2001-29-8 | Molekylformel: C14H11BrO | Molekylvikt: 275,14 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2001-29-8
Molekylformel C14H11BrO
Molekylvikt (g/mol) 275.14
MDL-nummer MFCD00016331
InChI-nyckel MOSIKPSTRPODHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 4-bromophenyl ketone, 1-4-bromophenyl-2-phenylethanone, 4'-bromo-2-phenylacetophenone, 4-bromodeoxybenzoin, 4-bromodesoxybenzoin, 1-4-bromophenyl-2-phenyl-ethanone, ethanone, 1-4-bromophenyl-2-phenyl, 1-4-bromophenyl-2-phenylethan-1-one, acmc-1chtj
PubChem CID 519738
IUPAC-namn 1-(4-bromfenyl)-2-fenyletanon
LEDER C1=CC=C(C=C1)CC(=O)C2=CC=C(C=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl 4-bromophenyl ketone
Smältpunkt 109 °C till 112 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2COC6H4Br
Kvantitet 5 g
Formel vikt 275.14
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyl 4-bromophenyl ketone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.