Läs mer
Benzyl 4-bromopiperidine-1-carboxylate, 96%
Produktkod. 10133404 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10133404 1 g Glass bottle 1g
10193444 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10133404 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 427030010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 166953-64-6 | C13H16BrNO2 | 298.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 166953-64-6
Molekylformel C13H16BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 298.18
MDL-nummer MFCD02681990
InChI-nyckel BFWKSPOSMPKTSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 4-bromotetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, n-cbz-4-bromo-piperidine, 4-bromo-n-z-piperidine, 4-bromopiperidine, n-cbz protected, 1-cbz-4-bromopiperidine, benzyl4-bromopiperidine-1-carboxylate, benzyl 4-bromo-1-piperidinecarboxylate, pubchem16157, buttpark 9350-52, 4-bromo-n-cbz piperidine
PubChem CID 2776275
IUPAC-namn benzyl 4-bromopiperidine-1-carboxylate
LEDER C1CN(CCC1Br)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl 4-bromopiperidine-1-carboxylate
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Densitet 1.3740g/mL, 1.374
Kokpunkt 144°C (0.3 mmHg)
Flampunkt >110°C
Analysprocentintervall 95% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 298.18
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyl 4-bromopiperidine-1-carboxylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.