Läs mer
Benzyl 4-bromotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate, ≥97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10334092
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10334092
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC07510DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 166953-64-6
Molekylformel C13H16BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 298.18
MDL-nummer MFCD02681990
InChI-nyckel BFWKSPOSMPKTSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 4-bromotetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, n-cbz-4-bromo-piperidine, 4-bromo-n-z-piperidine, 4-bromopiperidine, n-cbz protected, 1-cbz-4-bromopiperidine, benzyl4-bromopiperidine-1-carboxylate, benzyl 4-bromo-1-piperidinecarboxylate, pubchem16157, buttpark 9350-52, 4-bromo-n-cbz piperidine
PubChem CID 2776275
IUPAC-namn benzyl 4-bromopiperidine-1-carboxylate
LEDER C1CN(CCC1Br)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl 4-bromotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Densitet 1.374g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 298.18
Procent renhet 97%