Läs mer
Benzyl 4-bromotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate, ≥97%, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl 4-bromotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Densitet | 1.374g/mL |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 298.18 |
| Procent renhet | 97% |